Wodorotlenek sodu 0.01 mol/l (0.01 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Dostawca: VWR Chemicals
31631.290EA
247
PLN
31631.290
Wodorotlenek sodu 0.01 mol/l (0.01 N) roztwór wodny, AVS TITRINORM roztwór volumetryczny
Wodorotlenek sodu
Formuła:
NaOH MW: 40 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003548 Numer CAS: 1310-73-2 Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.03992 - 0.04008 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |