Drukuj
Jod alcoholic solution Reag.Ph.Eur. 1045804
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
84119.290EA 1500 PLN
84119.290 84119.290_T
Jod alcoholic solution Reag.Ph.Eur. 1045804
Jod
Formuła: I₂
MW: 253,81 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011355
Numer CAS: 7553-56-2
Jednostka: 1170
ADR: 3,II