Nasadki zaciskane, 20 mm, poziom 2, wysoka wydajność, SureSTART
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
New Product
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Use Thermo Scientific™ SureSTART™ 20 mm crimp caps with crimp vials that have a 20 mm opening, including our SureSTART 10 ml and 20 ml glass crimp top headspace vials (level 2). Select level 2 products for high-throughput applications, when robustness and reproducibility are key.
Choose from aluminium and magnetic steel caps with silicone/PTFE or butyl/PTFE septa of various hardness values designed to reduce autosampler needle issues. Caps with pressure release technology will split to allow the safe release of high internal vial pressures. Use Thermo Scientific™ manual or electronic crimpers and decappers for easy application and removal of crimp caps.
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #OpisWytrzymałośćSeptaGrubośćKolor nakrętkiRozmiar zatyczkiDostępnośćCena
- 548-27236APRCC20-ST1TCrimp cap, pressure release45 shoreWhite silicone/beige PTFE3,0 mmSrebrny20 mmZaloguj się dla dostępności1 * 1.000 SZT3 150 złSupplier Article Number: 6APRCC20-ST1TLocal Article Number: HYPE6APRCC20-ST1TDane techniczne:
Specifications
Environmentally Preferable - 548-27156AMCC20-ST3Magnetic crimp cap45 shoreBlue silicone/clear PTFE, soft3,0 mmZłoty20 mmZaloguj się dla dostępności1 * 100 SZT758 złSupplier Article Number: 6AMCC20-ST3Local Article Number: HYPE6AMCC20-ST3Dane techniczne:
Specifications
Environmentally Preferable - 548-27206AMCC20-STHTMagnetic crimp cap55 shoreRed silicone/natural PTFE, high temperature3,0 mmSrebrny20 mmZaloguj się dla dostępności1 * 1.000 SZT5 830 złSupplier Article Number: 6AMCC20-STHTLocal Article Number: HYPE6AMCC20-STHTDane techniczne:
Specifications
Environmentally Preferable - 548-27186AMCC20-STHMagnetic crimp cap55 shoreRed silicone/natural PTFE, high temperature3,0 mmSrebrny20 mmZaloguj się dla dostępności1 * 100 SZT614 złSupplier Article Number: 6AMCC20-STHLocal Article Number: HYPE6AMCC20-STHDane techniczne:
Specifications
Environmentally Preferable - 548-26996ACC20-PFTTCrimp cap50 shoreBlack butyl/grey PTFE, molded pharmafix3,0 mmSrebrny20 mmZaloguj się dla dostępności1 * 1.000 SZT5 900 złSupplier Article Number: 6ACC20-PFTTLocal Article Number: HYPE6ACC20-PFTTDane techniczne:
Specifications
Environmentally Preferable - 548-27196AMCC20-STHFMagnetic crimp cap55 shoreRed silicone/natural PTFE, high temperature3,0 mmSrebrny20 mmZaloguj się dla dostępności1 * 5.000 SZT27 680 złSupplier Article Number: 6AMCC20-STHFLocal Article Number: HYPE6AMCC20-STHFDane techniczne:
Specifications
Environmentally Preferable - 548-26976ACC20-PFTCrimp cap50 shoreBlack butyl/grey PTFE, molded pharmafix3,0 mmSrebrny20 mmZaloguj się dla dostępności1 * 100 SZT621 złSupplier Article Number: 6ACC20-PFTLocal Article Number: HYPE6ACC20-PFTDane techniczne:
Specifications
Environmentally Preferable - 548-27226APRCC20-ST1FCrimp cap, pressure release45 shoreWhite silicone/beige PTFE3,0 mmSrebrny20 mmZaloguj się dla dostępności1 * 5.000 SZT14 930 złSupplier Article Number: 6APRCC20-ST1FLocal Article Number: HYPE6APRCC20-ST1FDane techniczne:
Specifications
Environmentally Preferable - 548-27176AMCC20-ST3TMagnetic crimp cap45 shoreBlue silicone/clear PTFE, soft3,0 mmZłoty20 mmZaloguj się dla dostępności1 * 1.000 SZT7 210 złSupplier Article Number: 6AMCC20-ST3TLocal Article Number: HYPE6AMCC20-ST3TDane techniczne:
Specifications
Environmentally Preferable - 548-27216APRCC20-ST1Crimp cap, pressure release45 shoreWhite silicone/beige PTFE3,0 mmSrebrny20 mmZaloguj się dla dostępności1 * 100 SZT335 złSupplier Article Number: 6APRCC20-ST1Local Article Number: HYPE6APRCC20-ST1Dane techniczne:
Specifications
Environmentally Preferable - HYPE6ACC20-SA36ACC20-SA3Crimp cap45 shoreWhite silicone/beige PTFE3,0 mmSrebrny20 mmZaloguj się dla dostępności1 * 100 SZT742 złSupplier Article Number: 6ACC20-SA3Local Article Number: HYPE6ACC20-SA3Dane techniczne:New Product
Specifications
Environmentally PreferableNew Product - HYPE6PMCC20-SA36PMCC20-SA3Magnetic crimp cap45 shoreBlue silicone/clear PTFE, soft3,0 mmZłoty20 mmZaloguj się dla dostępności1 * 100 SZT747 złSupplier Article Number: 6PMCC20-SA3Local Article Number: HYPE6PMCC20-SA3Dane techniczne:New Product
Specifications
Environmentally PreferableNew Product - 548-27006ACC20-ST1Crimp cap45 shoreWhite silicone/beige PTFE3,2 mmSrebrny20 mmZaloguj się dla dostępności1 * 100 SZT400 złSupplier Article Number: 6ACC20-ST1Local Article Number: HYPE6ACC20-ST1Dane techniczne:
Specifications
Environmentally Preferable - 548-27016ACC20-ST1FCrimp cap45 shoreWhite silicone/beige PTFE3,2 mmSrebrny20 mmZaloguj się dla dostępności1 * 5.000 SZT18 040 złSupplier Article Number: 6ACC20-ST1FLocal Article Number: HYPE6ACC20-ST1FDane techniczne:
Specifications
Environmentally Preferable - 548-27026ACC20-ST1TCrimp cap45 shoreWhite silicone/beige PTFE3,2 mmSrebrny20 mmZaloguj się dla dostępności1 * 1.000 SZT3 840 złSupplier Article Number: 6ACC20-ST1TLocal Article Number: HYPE6ACC20-ST1TDane techniczne:
Specifications
Environmentally Preferable