Order Entry
Propyl-4-hydroxybenzoate sodium salt ≥94.0% NF | Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt
Propyl-4-hydroxybenzoate sodium salt ≥94.0% NF
Supplier:  Spectrum Chemical
Certificates
Propyl-4-hydroxybenzoate sodium salt ≥94.0% NF
  • Assay (Anhydrous Basis):
    94.0 - 102.0 %
  • Completeness of Solution:
    To Pass Test
  • pH of a 1 in 1000 Solution:
    9.5 - 10.5
  • Water:
    max. 5.0 %
  • Chloride:
    max. 0.035 %
  •  
    Pack type
    Pk
  • SPCMP1457-100GM
    P1457-100GM
    100 g
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 1 250 zł
    1 250 zł
    1 * 100 g
       1 250 zł
  • SPCMP1457-500GM
    P1457-500GM
    Poly bottle
    500 g
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 3 600 zł
    3 600 zł
    1 * 500 g
       3 600 zł
  • SPCMP1457-12KG
    P1457-12KG
    12 kg
    1 * 12 kg
    1 * 12 kg - 26 410 zł
    26 410 zł
    1 * 12 kg
       26 410 zł
  • SPCMP1457-50KGBL
    P1457-50KGBL
    50 kg
    1 * 50 kg
    1 * 50 kg - 51 470 zł
    51 470 zł
    1 * 50 kg
       51 470 zł