  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
zestaw-do-wykrywania-narkotykow
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/53/18945153.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Wybierz jedną z poniższych opcji aby zawęzić wyszukiwania. Kliknij OK, aby zaktualizować wyniki.
SearchResultCount:"10"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (321761U)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Suitable for testing of a range of substances including amphetamines and opiates. Kit comprises materials for 40 tests:
UOM:  1 * 1 KIT
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Zestaw ten to wygodny środek do kontroli materiału pod względem zawartości zastrzeżonych leków.Każdy kit zawiera odczynniki wystarczające do wykonania...
Producent:  SURESCREEN
Opis:   Using the swab and buffer, this kit allows swabbing of suspect surfaces or powders to determine if they are amphetamines.
Producent:  SURESCREEN
Opis:   The oral fluid twist test detects several drugs simultaneously. Simply collect the saliva with the swab, push down into the sample well and twist to s...
Producent:  SURESCREEN
Opis:   Single test cassettes are an effective way to screen for specific drugs in urine when a small urine sample is received. With high accuracy, ease of us...
Producent:  SURESCREEN
Opis:   The alcohol breath tube is a quick and cost-effective method for detecting alcohol in breath. Each test is individually wrapped, and detects the prese...
Numer katalogowy: (SUREAMCAL)
Producent:  SURESCREEN
Opis:   After 500 uses the Alcometer requires recalibration to ensure that the instrument is reading correctly. The Alcometer is returned to manufacturer for ...
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (SUREBUS)
Producent:  SURESCREEN
Opis:   For use with raw drug testing kits. This solution is used to break up organic material, such as cannabis leaf, prior to running a drug test using the ...
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 10
  1  2  Następny