1,3-Dioksolan ≥99.0% stabilised, GPR RECTAPUR® do syntezy
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
stabilised w BHT/Ionol 0,03 %
87135.360EA
902
PLN
87135.360
87135.460
87135.290
1,3-Dioksolan ≥99.0% stabilised, GPR RECTAPUR® do syntezy
1,3-Dioksolan
Formuła:
C₃H₆O₂ MW: 74,08 g/mol Temp. Wrzenia: 75 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 1,066 g/cm³ (15 °C) |
Numer MDL:
MFCD00003207 Numer CAS: 646-06-0 Numer WE (dawny EINECS): 211-463-5 Jednostka: 1166 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.0 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
IR Spectrum | Passes test |
Formaldehyde | Max. 0.1 % |
Methanol | Max. 0.1 % |
Water | Max. 0.05 % |