Drukuj
VWR® Mop cleaning system, mikrofibra
Dostawca: VWR
VWR®
129-0452EA 956 PLN
129-0452
VWR® Mop cleaning system, mikrofibra
Mopy
System VWR® Microfiber Mop to kompletne rozwiązanie do czyszczenia podłóg, ścian i sufitów. System ten nie wymaga żadnych specjalistycznych szkoleń, jako że jest bardzo prosty w użyciu.
  • Opłacalne: Za pomocą jednego mopa można umyć do 25 m²
  • Ergonomiczny i łatwy w użyciu
  • W zależności od potrzeby, ramka mopa może zostać włożona do płaskiej wyżymarki, aby uzyskać pożądaną wilgotność mopa: Mokry do dezynfekcji lub wilgotny do czyszczenia
System VWR® Microfibre Mop cleaning składa się z:
- wózek ze stali nierdzewnej wyposażony w 2 lub 3 wiadra
- ergonomiczna, płaska wyżymarka
- ergonomiczna teleskopowa rączka i ramka mopa
- mikrofibra o niskim tarciu. Mopy dla środowisk kontrolowanych VWR®
Mop z mikrofibry do warunków kontrolowanych VWR®:
-Wykonane z 100% mikrofibry PES. Wycinane laserowo w celu uzyskania równych, niepostrzępionych końców
-Doskonała wydajność mechaniczna
-Do czyszczenie podłóg, ścian i sufitów
-Odporne na ciepło i chemikalia, odpowiednie do sterylizacji (autoklaw lub promieniowanie)
Certyfikaty: Spełnia normy ISO Klasa 5 i GMP A+B.
Uwaga: Wszystkie komponenty są autoklawowalne.