Drukuj
N-Fenylomaleimid 97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO130710250EA 321 PLN
ACRO130710250 ACRO130711000
N-Fenylomaleimid 97%
N-Fenylomaleimid
Formuła: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Temp. Wrzenia: 162…163 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 86…90 °C
Numer MDL: MFCD00005502
Numer CAS: 941-69-5
Numer WE (dawny EINECS): 213-382-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,07452
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥96.0 %