Drukuj
Chlorooctan metylu 98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO148630100EA 4830 PLN
ACRO148630100 ACRO148630025 ACRO148630010
Chlorooctan metylu 98%
Chlorooctan metylu
Formuła: C₃H₅ClO₂
MW: 108,52 g/mol
Temp. Wrzenia: 130…132 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 1,23 g/cm³
Temp. Zapłonu: 47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000931
Numer CAS: 96-34-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-501-1
Jednostka: 2295
ADR: 6.1,
Klasyfikacja Merck : 12,06122
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4205 to 1.4225 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %