Drukuj
5-Chlorovaleryl chloride 96%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO154771000EA 5060 PLN
ACRO154771000 ACRO154770100 ACRO154770250
5-Chlorovaleryl chloride 96%
5-Chlorovaleryl chloride
Formuła: C₅H₈Cl₂O
MW: 155,02 g/mol
Temp. Wrzenia: 97…99 °C (1 mmHg)
Gęstość: 1,2 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Numer MDL: MFCD00000758
Numer CAS: 1575-61-7
Numer WE (dawny EINECS): 216-403-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure