Drukuj
Chloromrówczan izobutylu 98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
ACRO176185000EA 901 PLN
ACRO176185000 ACRO176180250 ACRO176181000
Chloromrówczan izobutylu 98%
Chloromrówczan izobutylu
Formuła: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Temp. Wrzenia: 128,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 1,0475 g/cm³
Temp. Zapłonu: 30 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000642
Numer CAS: 543-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-840-1
Jednostka: 3489
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 13,05156
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
GC ≤1.0 % diisobutyl carbonate
Color scale ≤100 APHA
Free acid (HCl) ≤0.5 %