Drukuj
n-Butyllithium 1.6 M in hexanes, AcroSeal™
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
181275000.EA 755 PLN
181275000. TICI18127-5000 181278000. 181271000.
n-Butyllithium 1.6 M in hexanes, AcroSeal™
n-Butyllithium
Formuła: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0,68 g/cm³
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00009414
Numer CAS: 109-72-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-698-7
Jednostka: 3394
ADR: 4.2,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 14.0 to 16.0 %
Titration Active base 1.49 to 1.70 M
Free base ≤1 %