Drukuj
9-Antracenometanol 98%
Dostawca: Thermo Scientific
ACRO181870250EA 843 PLN
ACRO181870250 ACRO181870050
9-Antracenometanol 98%
9-Antracenometanol
Formuła: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Temp. topnienia: 160…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001264
Numer CAS: 1468-95-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-998-5
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
GC ≥97.5 %