Drukuj
Dipotassium tetrabromopalladate (20,0% Pd)
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
11883.06EA 3040 PLN
11883.06 11883.03
Dipotassium tetrabromopalladate (20,0% Pd)
Dipotassium tetrabromopalladate
Formuła: Br₄K₂Pd
MW: 504,23 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049659
Numer CAS: 13826-93-2
Numer WE (dawny EINECS): 237-535-6