Drukuj
Dicyklopentadien ≥95% stabilised
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metanoinden
Stabilizacja: stabilised w BHT/Ionol
32546.30EA 213 PLN
32546.30
Dicyklopentadien ≥95% stabilised
Dicyklopentadien
Formuła: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Temp. Wrzenia: 171…173 °C
Temp. topnienia: 12…34 °C
Gęstość: 0,982
Temp. Zapłonu: 26 °C (78 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078246
Numer CAS: 77-73-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-052-9
Jednostka: 2048
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,02767