Drukuj
N-Fenylomaleimid ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
A14616.36EA 5710 PLN
A14616.36 A14616.14 A14616.22
N-Fenylomaleimid ≥98%
N-Fenylomaleimid
Formuła: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Temp. Wrzenia: 162…163 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 87…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005502
Numer CAS: 941-69-5
Numer WE (dawny EINECS): 213-382-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,07452