Drukuj
9-Antracenometanol ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
A15188.18EA 2030 PLN
A15188.18 A15188.09 A15188.30
9-Antracenometanol ≥97%
9-Antracenometanol
Formuła: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Temp. Wrzenia: 371 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 160…165 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001264
Numer CAS: 1468-95-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-998-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III