Drukuj
Kwas 5-chloro-2-tiofenokarboksylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
A15209.22EA 2820 PLN
A15209.22
Kwas 5-chloro-2-tiofenokarboksylowy ≥98%
Kwas 5-chloro-2-tiofenokarboksylowy
Formuła: C₅H₃ClO₂S
MW: 162,6 g/mol
Temp. topnienia: 149…152 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041426
Numer CAS: 24065-33-6
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0