Drukuj
Alkohol oleilowy tech. 80-85%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
A18018.22EA 212 PLN
A18018.22 A18018.36
Alkohol oleilowy tech. 80-85%, Technical Grade
Alkohol oleilowy
Formuła: C₁₈H₃₆O
MW: 268,48 g/mol
Temp. Wrzenia: 206…207 °C (13 mmHg)
Temp. topnienia: ∼ 6 °C
Gęstość: 0,849
Temp. Zapłonu: 180 °C (356 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002993
Numer CAS: 143-28-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-597-3
Klasyfikacja Merck : 12,06968