Drukuj
Chloromrówczan 2,2,2-trichloroetylu ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
L06875.22EA 1160 PLN
L06875.22 L06875.14
Chloromrówczan 2,2,2-trichloroetylu ≥97%
Chloromrówczan 2,2,2-trichloroetylu
Formuła: C₃H₂Cl₄O₂
MW: 211,86 g/mol
Temp. Wrzenia: 171…172 °C
Temp. topnienia: 0…2 °C
Gęstość: 1,539
Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F)
Numer MDL: MFCD00000810
Numer CAS: 17341-93-4
Numer WE (dawny EINECS): 241-363-7
Jednostka: 3277
ADR: 6.1,II