Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

5,6-Dimetylobenzimidazol ≥99%

Dostawca: Alfa Aesar

Purity: 99+%
CAS No.: 582-60-5
Molecular Formula: C9H10N2
Formula Weight: 146.19
Melting Point: 202-206°
Beilstein Reference: 116595
Merck Reference: 14,3236
MDL No.: MFCD00005603


Formuła: C₉H₁₀N₂
MW: 146,19 g/mol
Temp. Wrzenia: 377 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 202 °C
Numer CAS: 582-60-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-488-1
Merck Index: 13,03263


 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100 g L07469.22
25 g L07469.14
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

SPECYFIKACJE

Melting point 202-206°
Formula weight 146.19
CAS No. 582-60-5
Czystość 99+%
Molecular formula C9H10N2
Merck reference 14,3236
Beilstein reference 116595
Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość