Drukuj
Kwas cis-1,2-cykloheksanodikarboksylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L10466.22EA 965 PLN
L10466.22 L10466.14
Kwas cis-1,2-cykloheksanodikarboksylowy ≥98%
Kwas cis-1,2-cykloheksanodikarboksylowy
Formuła: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 339 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 189…192 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064949
Numer CAS: 610-09-3
Numer WE (dawny EINECS): 000-000-0