Alkohol oleilowy ≥99% (by GC), clear, colourless liquid
Dostawca: MP Biomedicals
ICNA0215599690EA
476
PLN
ICNA0215599690
ICNA0215599691
ICNA0215599694
Alkohol oleilowy ≥99% (by GC), clear, colourless liquid
Alkohol oleilowy
Oleyl alcohol is a long-chain aliphatic alcohol that occurs naturally in fish oils. It is prepared by synthetic reduction of plant-derived oleic acid.
Formuła:
C₁₈H₃₆O MW: 268,48 g/mol Temp. Wrzenia: 207 °C (lit.) Temp. topnienia: 13…19 °C (lit.) Gęstość: 0,85 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00002993 Numer CAS: 143-28-2 Numer WE (dawny EINECS): 205-597-3 Klasyfikacja Merck : 12,06968 |