Drukuj
Eter butylowo-winylowy stabilised do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: Stabilised with potassium hydroxide 100 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01847.0100EA 276 PLN
8.01847.0100 8.01847.9999 8.01847.0500
Eter butylowo-winylowy stabilised do syntezy, Sigma-Aldrich®
Eter butylowo-winylowy
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Temp. Wrzenia: 94 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –91,9 °C
Gęstość: 0,7804 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009454
Numer CAS: 111-34-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-860-7
Jednostka: 2352
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 3 g/l (20 °C)
Melting Point -113 °C
Molar Mass 100.16 g/mol
Boiling Point 93 - 94 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 51 hPa (20 °C)
Flash Point -6 °C DIN 51755 Part 1
Refractive Index 1.401 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 8.6 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 190 °C DIN 51794
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid