Drukuj
Allyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18559.1000EA 14610 PLN
8.18559.1000 8.18559.9999 8.18559.0050
Allyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Allyl cyanoacetate
Formuła: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013817
Numer CAS: 13361-32-5
Numer WE (dawny EINECS): 236-423-4
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -40.0 °C
Molar Mass 125.13 g/mol
Boiling Point 89 - 90 °C (5 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa
Flash Point 91 °C
Refractive Index 1.4393 (28 °C, 589 nm)
Density 1.072 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Cyanoacetic acid allyl ester
Hill Formula C6H7NO2
Chemical Formula NCCH2COOCH2CH=CH2