Drukuj
Bromooctan metylu, Sigma-Aldrich®
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20196.9999
Bromooctan metylu, Sigma-Aldrich®
Bromooctan metylu
Formuła: BrCH₂COOCH₃
MW: 152,98 g/mol
Temp. Wrzenia: 145 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –50 °C
Gęstość: 1,635 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000189
Numer CAS: 96-32-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-499-2
Jednostka: 2643
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) practically insoluble
Molar Mass 152.98 g/mol
Boiling Point 144 - 146 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (50 °C)
Flash Point 64 °C
Refractive Index 1.4586 (20 °C, 589 nm)
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)