Drukuj
Alkohol oleilowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20923.1000EA 240 PLN
8.20923.1000 8.20923.0100 8.20923.2500 8.20923.9999 8.20923.9050
Alkohol oleilowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Alkohol oleilowy
Formuła: C₁₈H₃₆O
MW: 268,48 g/mol
Temp. Wrzenia: 333 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 13…19 °C
Gęstość: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002993
Numer CAS: 143-28-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-597-3
Klasyfikacja Merck : 12,06968
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 13 - 19 °C
Molar Mass 268.48 g/mol
Boiling Point 330 - 360 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1013 hPa (335 °C)
Flash Point 112 °C
Refractive Index 1.461 (20 °C, 589 nm)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)