Drukuj
Kwas 5-fluoroindolo-2-karboksylowy
Dostawca: Molekula
MOLE27753742-5GEA 0 PLN
MOLE27753742-5G
Kwas 5-fluoroindolo-2-karboksylowy
Kwas 5-fluoroindolo-2-karboksylowy
Formuła: C₉H₆FNO₂
MW: 179,15 g/mol
Temp. topnienia: 258…259 °C
Numer MDL: MFCD00005612
Numer CAS: 399-76-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-919-5