Drukuj
5-Chloro-2-methylindole
Dostawca: Molekula
MOLE29705673-1GEA 0 PLN
MOLE29705673-1G
5-Chloro-2-methylindole
5-Chloro-2-methylindole
Formuła: C₉H₈ClN
MW: 165,62 g/mol
Temp. Wrzenia: 130…140 °C (0,1 mmHg)
Temp. topnienia: 129 °C
Numer MDL: MFCD00005619
Numer CAS: 1075-35-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-052-9