Drukuj
Chloromrówczan 1-chloroetylu
Dostawca: Molekula
MOLEM83728178EA 0 PLN
MOLEM83728178
Chloromrówczan 1-chloroetylu
Chloromrówczan 1-chloroetylu
Formuła: C₃H₄Cl₂O₂
MW: 142,97 g/mol
Temp. Wrzenia: 118…119 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –65 °C
Gęstość: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Numer MDL: MFCD00000647
Numer CAS: 50893-53-3
Numer WE (dawny EINECS): 256-834-2
Jednostka: 2742
ADR: 6.1,II