Woda Reag. Ph. Eur. 1095500
Dostawca: VWR Chemicals
87957.360EA
867
PLN
87957.360
Woda Reag. Ph. Eur. 1095500
Woda
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła:
H₂O MW: 18,02 g/mol Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 0 °C Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011332 Numer CAS: 7732-18-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2 Klasyfikacja Merck : 12,10175 |