Drukuj
Woda Reag. Ph. Eur. 1095501 nie zawiera amoniaku
Dostawca: VWR Chemicals
87958.290EA 227 PLN
87958.290
Woda Reag. Ph. Eur. 1095501 nie zawiera amoniaku
Woda
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1 g/cm³ (4 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011332
Numer CAS: 7732-18-5
Numer WE (dawny EINECS): 231-791-2
Klasyfikacja Merck : 12,10175
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Zobacz ceny
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022