Drukuj
Chloromrówczan 2,2,2-trichloroetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL142077-100GEA 941 PLN
SIAL142077-100G SIAL142077-25G
Chloromrówczan 2,2,2-trichloroetylu, Sigma-Aldrich®
Chloromrówczan 2,2,2-trichloroetylu
Formuła: C₃H₂Cl₄O₂
MW: 211,86 g/mol
Temp. Wrzenia: 171 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000810
Numer CAS: 17341-93-4
Numer WE (dawny EINECS): 241-363-7
Jednostka: 3277
ADR: 6.1,II