Drukuj
Kwas 5-hydroksyindolo-2-karboksylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL143510-5GEA 1440 PLN
SIAL143510-5G SIAL143510-1G
Kwas 5-hydroksyindolo-2-karboksylowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 5-hydroksyindolo-2-karboksylowy
Formuła: C₉H₇NO₃
MW: 177,16 g/mol
Temp. topnienia: 245 °C
Numer MDL: MFCD00005615
Numer CAS: 21598-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 244-468-6