Drukuj
Chloromrówczan fenylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL167525-100GEA 324 PLN
SIAL167525-100G
Chloromrówczan fenylu, Sigma-Aldrich®
Chloromrówczan fenylu
Formuła: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Temp. Wrzenia: 187 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –28 °C
Gęstość: 1,248 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 80 °C
Numer MDL: MFCD00000637
Numer CAS: 1885-14-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-547-8
Jednostka: 2746
ADR: 6.1,II