Drukuj
Ester butylowy kwasu chloromrówkowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chloromrówczan butylu
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL184462-100GEA 216 PLN
SIAL184462-100G
Ester butylowy kwasu chloromrówkowego, Sigma-Aldrich®
Ester butylowy kwasu chloromrówkowego
Formuła: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Temp. Wrzenia: 142 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 1,0513 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000650
Numer CAS: 592-34-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-750-5
Jednostka: 2743
ADR: 6.1,II