Drukuj
9-Antracenometanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL187240-10GEA 554 PLN
SIAL187240-10G SIAL187240-50G SIAL187240-5G
9-Antracenometanol, Sigma-Aldrich®
9-Antracenometanol
Formuła: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Temp. Wrzenia: 371 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 162…164 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001264
Numer CAS: 1468-95-7
Numer WE (dawny EINECS): 215-998-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III