Drukuj

Heksachloroplatynian(IV) diamonium, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL204021-1GEA 1020 PLN
SIAL204021-1G
Heksachloroplatynian(IV) diamonium, Sigma-Aldrich®
Heksachloroplatynian(IV) diamonium
Formuła: H₈Cl₆N₂Pt
MW: 443,87 g/mol
Gęstość: 3,06 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010886
Numer CAS: 16919-58-7
Numer WE (dawny EINECS): 240-973-0
Jednostka: 3288
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,00582

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR