Drukuj

Kwas 3-nitroftalowy, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Uwaga


M-Clarity™ quality level = MQ200

SIAL369306-100GEA 292 PLN
SIAL369306-100G
Kwas 3-nitroftalowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3-nitroftalowy
Formuła: C₈H₅NO₆
MW: 211,13 g/mol
Temp. Wrzenia: 441 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 210…215 °C
Numer MDL: MFCD00007138
Numer CAS: 603-11-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-030-8

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR