Poland
Złóż zamówienie
Kwas octowy koncentrat do rozcieńczania do 1L, 0.1 M CH3COOH (0.1N) roztwór volumetryczny, Fluka™
  38050-1EA
 :  
undefined
  38050-1EA
 :  
493 zł
  1 * 1 SZT
  • Rodzaj opakowania:
    Ampoule
  • Ilość:
    1
  • Seq:
    0001
  • Factor:
    0.998 - 1.002
 :
 :60.05 g/mol
 :Temperatura otoczenia
 :200-580-7
 :8,III
 :GHS05
 :64-19-7
 :H₃CCOOH
 :MFCD00036152