Drukuj
3-Nitroftalimid, Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ quality level = MQ200
414034-10GEA 1280 PLN
414034-10G
3-Nitroftalimid, Sigma-Aldrich®
3-Nitroftalimid
Formuła: C₈H₄N₂O₄
MW: 192,13 g/mol
Temp. topnienia: 218 °C
Numer MDL: MFCD00041852
Numer CAS: 603-62-3
Numer WE (dawny EINECS): 210-051-2