Drukuj
Kwas 5-heksenowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL464929-5GEA 895 PLN
SIAL464929-5G SIAL464929-1G
Kwas 5-heksenowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 5-heksenowy
Formuła: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 107 °C (17 mmHg)
Temp. topnienia: –37 °C
Gęstość: 0,961 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00046558
Numer CAS: 1577-22-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,III