Drukuj
Allyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL691186-200KGEA 99200 PLN
SIAL691186-200KG SIAL691186-25KG SIAL691186-1KG
Allyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Allyl cyanoacetate
Formuła: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 91 °C
Numer MDL: MFCD00013817
Numer CAS: 13361-32-5
Numer WE (dawny EINECS): 236-423-4