Order Entry
6-Methyl-2-thiouracil, Sigma-Aldrich®
6-Methyl-2-thiouracil, Sigma-Aldrich®
  SIAL69400-100G
 :  Merck
 :  
6-Methyl-2-thiouracil, Sigma-Aldrich®
  SIAL69400-100G
 :  Merck
 :  
 : 69400-100G
 : SIAL69400-100G
548 zł
  1 * 100 g
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    100 g
  • Seq:
    3401
 :
 :142.18 g/mol
 :12,06210
 :351 °C (1013 hPa)
 :1.519 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ300
 :200-252-3
 :56-04-2
 :MFCD00006040
 :C₅H₆N₂OS