Order Entry
1-(4-Pyridyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
1-(4-Pyridyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
Dostawca:  Merck
Certyfikaty
1-(4-Pyridyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
Dostawca:  Merck
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Pack type
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • SIAL76763-1G-F
    76763-1G-F
    Glass bottle for solids
    1 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 297 zł
    297 zł
    1 * 1 g
       297 zł
    Supplier Article Number: 76763-1G-F
    Local Article Number: SIAL76763-1G-F
  • SIAL76763-5G-F
    76763-5G-F
    Glass bottle for solids
    5 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 752 zł
    752 zł
    1 * 5 g
       752 zł
    Supplier Article Number: 76763-5G-F
    Local Article Number: SIAL76763-5G-F