Drukuj
chlorowodorek aniliny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
SIALA8524-5GEA 163 PLN
SIALA8524-5G SIALA8524-50G
chlorowodorek aniliny, Sigma-Aldrich®
chlorowodorek aniliny
Formuła: C₆H₈ClN
MW: 129,59 g/mol
Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 198 °C
Gęstość: 1,2215 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 193 °C
Numer MDL: MFCD00012958
Numer CAS: 142-04-1
Numer WE (dawny EINECS): 205-519-8
Jednostka: 1548
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00616