Drukuj
Benzoxazole, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
SIALB11702-25GEA 279 PLN
SIALB11702-25G
Benzoxazole, Sigma-Aldrich®
Benzoxazole
Formuła: C₇H₅NO
MW: 119,12 g/mol
Temp. Wrzenia: 182…185 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 28…30 °C
Gęstość: 1,1754 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005765
Numer CAS: 273-53-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-988-9
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III