Drukuj
cyjanooctan etylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALE18425-5GEA 248 PLN
SIALE18425-5G SIALE18425-250G SIALE18425-1KG
cyjanooctan etylu, Sigma-Aldrich®
cyjanooctan etylu
Formuła: C₅H₇NO₂
MW: 113,12 g/mol
Temp. Wrzenia: 209 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 1,063 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 104 °C
Numer MDL: MFCD00001940
Numer CAS: 105-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-309-0
Klasyfikacja Merck : 13,03821