Drukuj
Kwas 5-fluoroindolo-2-karboksylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALF109-250MGEA 355 PLN
SIALF109-250MG
Kwas 5-fluoroindolo-2-karboksylowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 5-fluoroindolo-2-karboksylowy
Formuła: C₉H₆FNO₂
MW: 179,15 g/mol
Temp. topnienia: 258…259 °C
Numer MDL: MFCD00005612
Numer CAS: 399-76-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-919-5