Drukuj
7-Nitro-1H-indazole, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALN7778-1GEA 923 PLN
SIALN7778-1G SIALN7778-5G
7-Nitro-1H-indazole, Sigma-Aldrich®
7-Nitro-1H-indazole
Formuła: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Temp. topnienia: 190 °C
Gęstość: 1,56 g/cm³ (293 °C)
Numer MDL: MFCD00022789
Numer CAS: 2942-42-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-934-4